Cyclohexancarbonsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexancarbonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18256.0100
8.18256.0500
8.18256.0100EA
62.1
EUR
8.18256.0100
8.18256.0500
Cyclohexancarbonsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexancarbonsäurechlorid
Formel:
C₇H₁₁ClO Molecular Weight: 146.62 g/mol Siedepunkt: 184 Schmelzpunkt: 29 Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001456 CAS-Nummer: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 146.62 g/mol |
Boiling Point | 180 - 181 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 66 °C |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |