Cyclohexancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclohexancarbonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156965-100G 156965-25G 156965-5G
SIAL156965-100GEA 87.6 EUR
SIAL156965-100G SIAL156965-25G SIAL156965-5G
Cyclohexancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Cyclohexancarbonsäurechlorid
Formel: C₇H₁₁ClO
Molecular Weight: 146,62 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001456
CAS-Nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II