Cyclopentancarbonsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclopentanecarboxylic chloride
A14142.06
A14142.14
A14142.22
A14142.06EA
67.8
EUR
A14142.06
A14142.14
A14142.22
Cyclopentancarbonsäurechlorid ≥98%
Cyclopentancarbonsäurechlorid
Purity: 98%
CAS No.: 4524-93-0
Molecular Formula: C6H9ClO
Formula Weight: 132.59
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Acrid
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1237147
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001370
Formel:
C₆H₉ClO Molecular Weight: 132.59 g/mol Siedepunkt: 160…162 °C Dichte: 1.091 Flammpunkt: 60 °C (140 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001370 CAS-Nummer: 4524-93-0 EINECS: 224-856-1 UN: 2920 ADR: 8 II |