Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopropancarbonylchlorid
111630250 111631000 111630050 111635000
ACRO111630250EA 46.7 EUR
ACRO111630250 ACRO111631000 ACRO111630050 ACRO111635000
Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%
Cyclopropancarbonsäurechlorid
Formel: C₄H₅ClO
Molecular Weight: 104,54 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001277
CAS-Nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g