Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyclopropancarbonylchlorid

A11948.14 A11948.22
A11948.14EA 42.6 EUR
A11948.14 A11948.22
Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%
Cyclopropancarbonsäurechlorid

Purity: 98% CAS No.: 4023-34-1 Molecular Formula: C4H5ClO Formula Weight: 104.54 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 471286 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001277

Formel: C₄H₅ClO
Molecular Weight: 104,54 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C
Dichte: 1,150
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001277
CAS-Nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR