Cyclopentancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C112003-100G C112003-25G C112003-5G
SIALC112003-100GEA 218 EUR
SIALC112003-100G SIALC112003-25G SIALC112003-5G
Cyclopentancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001371
CAS-Nummer: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5