Cyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylencarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C116602-100G C116602-25G
SIALC116602-100GEA 56.3 EUR
SIALC116602-100G SIALC116602-25G
Cyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Cyclopropancarbonsäure
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1.087 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001287
CAS-Nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8 II