2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

L19186.03 L19186.06
L19186.03EA 94.7 EUR
L19186.03 L19186.06
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol 95%
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol

Purity: 95% CAS No.: 374-32-3 Molecular Formula: C4H4F4O Formula Weight: 144.07 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.3680 Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2429286 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190085

Formel: C₄H₄F₄O
Molecular Weight: 144,07 g/mol
Siedepunkt: 155…157 °C
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,414
Flammpunkt: 44 °C (111 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190085
CAS-Nummer: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR