Cyclopentylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
TL00485DA TL00485EA TL00485.50
MAYBTL00485DAEA 0 EUR
MAYBTL00485DA MAYBTL00485EA MAYBTL00485.50
Cyclopentylisothiocyanat
Cyclopentylisothiocyanat
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127.21 g/mol
Siedepunkt: 95…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040877
CAS-Nummer: 33522-03-1
UN: 2922