Cyclopentylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
002537-5G 002537-1G
FLUO002537-5GEA 198 EUR
FLUO002537-5G FLUO002537-1G
Cyclopentylisothiocyanat
Cyclopentylisothiocyanat
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127.21 g/mol
Siedepunkt: 95…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040877
CAS-Nummer: 33522-03-1
UN: 2922