Cyclobutylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225185-1G 225185-25G 225185-5G
SIAL225185-1GEA 62.4 EUR
SIAL225185-1G SIAL225185-25G SIAL225185-5G
Cyclobutylamin, Sigma-Aldrich®
Cyclobutylamin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 81,4 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001328
CAS-Nummer: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3,II