Cyclopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aminocyclopropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125504-10G 125504-25G
SIAL125504-10GEA 42.1 EUR
SIAL125504-10G SIAL125504-25G
Cyclopropylamin, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57,1 g/mol
Siedepunkt: 49 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II