Dicyclohexylamin 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: DCHA

181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 115 EUR
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
Dicyclohexylamin 99+%
Dicyclohexylamin
Formel: C₁₂H₂₃N
Molecular Weight: 181.32 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011658
CAS-Nummer: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03122

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR