Cyclobutanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156434-1G 156434-5G
SIAL156434-1GEA 138 EUR
SIAL156434-1G SIAL156434-5G
Cyclobutanol, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9226 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001318
CAS-Nummer: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1120
ADR: 3,II