myo-Inosit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: meso-Inositol, meso-Inosit, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanhexol, myo-Inositol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
I7508-100G I7508-1KG I7508-500G I7508-50G
SIALI7508-100GEA 139 EUR
SIALI7508-100G SIALI7508-1KG SIALI7508-500G SIALI7508-50G
myo-Inosit, Sigma-Aldrich®
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001