Ethinylcyclohexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
380790010 380790050
ACRO380790010EA 45.1 EUR
ACRO380790010 ACRO380790050
Ethinylcyclohexan 98%
Ethinylcyclohexan
Formel: C₈H₁₂
Siedepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,828 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001513
CAS-Nummer: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %