(Brommethyl)cyclobutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cyclobutyl methyl bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441171-25ML 441171-5ML
SIAL441171-25MLEA 352 EUR
SIAL441171-25ML SIAL441171-5ML
(Brommethyl)cyclobutan, Sigma-Aldrich®
(Brommethyl)cyclobutan
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149,03 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040960
CAS-Nummer: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III