(Chlormethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclopropyl methyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184667-10G 184667-50G
SIAL184667-10GEA 55.2 EUR
SIAL184667-10G SIAL184667-50G
(Chlormethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
(Chlormethyl)cyclopropan
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001307
CAS-Nummer: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
UN: 1993
ADR: 3,II