3,3,5-Trimethylcyclohexanon
Lieferant: Thermo Scientific
BTBG00138.250 BTBG00138.1
MAYBBTBG00138.250EA 0 EUR
MAYBBTBG00138.250 MAYBBTBG00138.1
3,3,5-Trimethylcyclohexanon
3,3,5-Trimethylcyclohexanon
Formel: C₉H₁₆O
Molecular Weight: 140.23 g/mol
Siedepunkt: 188,8
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019466
CAS-Nummer: 873-94-9
EINECS: 212-855-9