4-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

173614-100ML 173614-25ML 173614-500ML
SIAL173614-100MLEA 192 EUR
SIAL173614-100ML SIAL173614-25ML SIAL173614-500ML
4-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001643
CAS-Nummer: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR