4-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W394807-100G W394807-1KG W394807-4KG
SIALW394807-100GEA 98.3 EUR
SIALW394807-100G SIALW394807-1KG SIALW394807-4KG
4-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001643
CAS-Nummer: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR