2-Methyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
2-Methylcyclohexane-1,3-dione
10007138-1
10007138-10
10007138-5
CAYM10007138-1EA
28
EUR
CAYM10007138-1
CAYM10007138-10
CAYM10007138-5
2-Methyl-1,3-cyclohexandion
2-Methyl-1,3-cyclohexandion
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126.16 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 206…209 °C Dichte: 1.313 g/cm³ (–150.15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001587 CAS-Nummer: 1193-55-1 EINECS: 214-773-9 |