2-Methyl-1,3-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M37935-100G M37935-25G
SIALM37935-100GEA 458 EUR
SIALM37935-100G SIALM37935-25G
2-Methyl-1,3-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 206…209 °C
Dichte: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001587
CAS-Nummer: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9