3-Methyl-1,2-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W330507-100G W330507-1KG
SIALW330507-100GEA 540 EUR
SIALW330507-100G SIALW330507-1KG
3-Methyl-1,2-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,2-cyclohexandion
Formel: C₇H₁₀O₂
MDL: MFCD00209518
CAS-Nummer: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2