Dimedon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D153303-100G D153303-25G
SIALD153303-100GEA 82.9 EUR
SIALD153303-100G SIALD153303-25G
Dimedon, Sigma-Aldrich®
Dimedon
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Siedepunkt: 234
Schmelzpunkt: 148
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001588
CAS-Nummer: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268