trans-4-Methylcyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331600-1G 331600-5G
SIAL331600-1GEA 21 EUR
SIAL331600-1G SIAL331600-5G
trans-4-Methylcyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
MDL: MFCD00074943
CAS-Nummer: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6