Cyclobutylmethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclobutanmethanol
182230050 182230250
ACRO182230050EA 60.7 EUR
ACRO182230050 ACRO182230250
Cyclobutylmethanol 99%
Cyclobutylmethanol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001330
CAS-Nummer: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %