Cyclobutylmethanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclobutanmethanol
B21480.06 B21480.14
B21480.06EA 33.2 EUR
B21480.06 B21480.14
Cyclobutylmethanol ≥99%
Cyclobutylmethanol
Purity: 99% CAS No.: 4415-82-1 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4465 Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 2036027 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00001330
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C
Dichte: 0,913
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001330
CAS-Nummer: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1105
ADR: 3,III