Cyclobutylmethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Cyclobutanmethanol
009111-25G 009111-100G 009111-5G
FLUO009111-25GEA 112 EUR
FLUO009111-25G FLUO009111-100G FLUO009111-5G
Cyclobutylmethanol
Cyclobutylmethanol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001330
CAS-Nummer: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1105
ADR: 3,III