Cyclopropylmethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopropylcarbinol, Cyclopropanmethanol
296820250 296820010 296821000 296822500
ACRO296820250EA 48.7 EUR
ACRO296820250 ACRO296820010 ACRO296821000 ACRO296822500
Cyclopropylmethanol 99%
Cyclopropylmethanol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (738 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001309
CAS-Nummer: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %