Cyclopropylmethanol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Cyclopropylcarbinol, Cyclopropanmethanol
SB00731.1 SB00731.10 SB00731.50
MAYBSB00731.1EA 0 EUR
MAYBSB00731.1 MAYBSB00731.10 MAYBSB00731.50
Cyclopropylmethanol
Cyclopropylmethanol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,904 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001309
CAS-Nummer: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III