Cyclopropylmethanol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Cyclopropylcarbinol, Cyclopropanmethanol

003372-25G 003372-100G
FLUO003372-25GEA 48.8 EUR
FLUO003372-25G FLUO003372-100G
Cyclopropylmethanol
Cyclopropylmethanol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,904 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001309
CAS-Nummer: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR