Ethylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E19154-100G E19154-25G
SIALE19154-100GEA 162 EUR
SIALE19154-100G SIALE19154-25G
Ethylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Ethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,1 °C
Dichte: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001523
CAS-Nummer: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 1993
ADR: 3,II