Methylcyclohexan 99%, Spektralphotometrische Qualität, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
259691-1L
259691-2L
259691-1LEA
278.55
EUR
259691-1L
259691-2L
Methylcyclohexan 99%, Spektralphotometrische Qualität, Riedel-de Haën™
Methylcyclohexane
- Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Beilstein Number: 505972
RTECS Number: GV6125000
UNSPSC Code: 12190000
Formel:
C₆H₁₁CH₃ Molecular Weight: 98,19 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: –126 °C Dichte: 0,769 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6,7 %(V) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001497 CAS-Nummer: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3,II Merck Index: 13,06074 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 232 nm | Max. 0.15 |
Absorbance at 221 nm | Max. 0.40 |
Absorbance at 207 nm | Max. 1.0 |
Explosion Limit | 6.7 % |
Vapor Pressure | 83.2 mmHg ( 37.7 °C) |