Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan ≥97% remainder 1,3-isomer
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L16757.14 L16757.22
L16757.14EA 62.2 EUR
L16757.14 L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Purity: 97% CAS No.: 2994-71-0 Molecular Formula: C6F12 Formula Weight: 300.05 Refractive Index: 1.2540 Melting Point: -32° Boiling Point: 45° MDL No.: MFCD00013737
Formel: C₆F₁₂
Siedepunkt: 45 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,620
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013737
CAS-Nummer: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3