1,3,5,7-Cyclooctatetraen ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclooctatetraene, COT
Stabilisierung:
Stabilisiert mit IRGANOX 1076
B22636.06
B22636.14
B22636.06EA
123
EUR
B22636.06
B22636.14
1,3,5,7-Cyclooctatetraen ≥98% stabilisiert
1,3,5,7-Cyclooctatetraen
Stabilized with 0.1% Hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 629-20-9
Molecular Formula: C8H8
Formula Weight: 104.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.537
Odour: Unpleasant
Melting Point: -5°
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 2496800
UN No.: 2358
MDL No.: MFCD00004161
Formel:
C₈H₈ Molecular Weight: 104,15 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,925 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004161 CAS-Nummer: 629-20-9 EINECS: 211-080-3 UN: 2358 ADR: 3,II |