1,3,5,7-Cyclooctatetraen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclooctatetraene, COT
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
138924-1G 138924-5G
SIAL138924-1GEA 74 EUR
SIAL138924-1G SIAL138924-5G
1,3,5,7-Cyclooctatetraen, Sigma-Aldrich®
1,3,5,7-Cyclooctatetraen
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,925 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004161
CAS-Nummer: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II