2-Cyclohexen-1-on 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
111240100 111240250 111241000 111245000
ACRO111240100EA 45.3 EUR
ACRO111240100 ACRO111240250 ACRO111241000 ACRO111245000
2-Cyclohexen-1-on 97%
2-Cyclohexen-1-on
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,993 g/cm³
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001577
CAS-Nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.01 to 1.16
BSC Certification Passes