2-Cyclohexen-1-on ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15435.22 A15435.14 A15435.36
A15435.22EA 138 EUR
A15435.22 A15435.14 A15435.36
2-Cyclohexen-1-on ≥97%
2-Cyclohexen-1-on
Purity: 97% CAS No.: 930-68-7 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -53° Boiling Point: 167-169° Beilstein Reference: 1280477 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001577
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 167…169 °C
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,993
Flammpunkt: 56 °C (132 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001577
CAS-Nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II