2-Cyclohexen-1-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C102814-100ML C102814-10ML C102814-25ML
SIALC102814-100MLEA 132 EUR
SIALC102814-100ML SIALC102814-10ML SIALC102814-25ML
2-Cyclohexen-1-on, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexen-1-on
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001577
CAS-Nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II