2-Cyclopenten-1-on ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopenten-2-on
B23408.14 B23408.06
B23408.14EA 208 EUR
B23408.14 B23408.06
2-Cyclopenten-1-on ≥98%
2-Cyclopenten-1-on
Purity: 98% CAS No.: 930-30-3 Molecular Formula: C5H6O Formula Weight: 82.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4810 Odour: Characteristic Boiling Point: 150° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001401
Formel: C₅H₆O
Molecular Weight: 82,1 g/mol
Siedepunkt: 150 °C
Dichte: 1,01
Flammpunkt: 42 °C (108 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001401
CAS-Nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III