2-Cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclopenten-2-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C112909-100G C112909-25G C112909-5G
SIALC112909-100GEA 572 EUR
SIALC112909-100G SIALC112909-25G SIALC112909-5G
2-Cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
2-Cyclopenten-1-on
Formel: C₅H₆O
Molecular Weight: 82,1 g/mol
Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001401
CAS-Nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR