Cyclohepten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
141720-25G 141720-5G
SIAL141720-25GEA 338 EUR
SIAL141720-25G SIAL141720-5G
Cyclohepten, Sigma-Aldrich®
Cycloheptene
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 114,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,824 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004156
CAS-Nummer: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II