Cyclohexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125431-2.5L 125431-500ML
SIAL125431-2.5LEA 192 EUR
SIAL125431-2.5L SIAL125431-500ML
Cyclohexen, Sigma-Aldrich®
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756