2-Methyl-2-cyclopenten-1-on 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
270360050
270360010
ACRO270360050EA
208
EUR
ACRO270360050
ACRO270360010
2-Methyl-2-cyclopenten-1-on 97%
2-Methyl-2-cyclopenten-1-on
Formel:
C₆H₈O Siedepunkt: 158…161 °C (760 mmHg) Dichte: 0,979 g/cm³ Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012275 CAS-Nummer: 1120-73-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |