2-Methyl-2-cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

304190-1G 304190-5G
SIAL304190-1GEA 80.9 EUR
SIAL304190-1G SIAL304190-5G
2-Methyl-2-cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-cyclopenten-1-on
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9772 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012275
CAS-Nummer: 1120-73-6
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR