3-Methyl-2-cyclohexen-1-on 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylcyclohex-2-enon
126660100
126660010
126660500
ACRO126660100EA
75.9
EUR
ACRO126660100
ACRO126660010
ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on
Formel:
C₇H₁₀O Molecular Weight: 110.16 g/mol Siedepunkt: 199…200 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 0.97 g/cm³ Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001581 CAS-Nummer: 1193-18-6 EINECS: 214-769-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |