3-Methyl-2-cyclohexen-1-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methylcyclohex-2-enon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M39105-10G
M39105-50G
SIALM39105-10GEA
95.2
EUR
SIALM39105-10G
SIALM39105-50G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on
Formel:
C₇H₁₀O Molecular Weight: 110.16 g/mol Siedepunkt: 199 Schmelzpunkt: 198…199 °C Dichte: 0.9791 g/cm³ (10 °C) |
MDL:
MFCD00001581 CAS-Nummer: 1193-18-6 EINECS: 214-769-7 UN: 1224 ADR: 3 III |