3-Methyl-2-cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylcyclopent-2-enon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145777-25G 145777-5G
SIAL145777-25GEA 610 EUR
SIAL145777-25G SIAL145777-5G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001403
CAS-Nummer: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5