1-Methylcyclopenten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Methyl-1-cyclopentene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M39806-25G M39806-5G
SIALM39806-25GEA 230 EUR
SIALM39806-25G SIALM39806-5G
1-Methylcyclopenten, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclopenten
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82.15 g/mol
Siedepunkt: 72
Schmelzpunkt: –126.5 °C
Dichte: 0.7791 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001397
CAS-Nummer: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
UN: 3295
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR